Läs mer
1-(fenylsulfonyl)indol, 98 %
Produktkod. 11378506
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378506 1 g 1g
11388506 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378506 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17566.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 40899-71-6 | C14H11NO2S | 257,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40899-71-6
Molekylformel C14H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 257.31
MDL-nummer MFCD00134318
InChI-nyckel VDWLCYCWLIKWBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-1h-indole, 1-phenylsulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl-1h-indole, n-phenylsulfonylindole, 1-phenylsulphonyl indole, 1-phenylsulfonyl-indole, chembl82224
PubChem CID 315017
IUPAC-namn 1-(bensensulfonyl)indol
LEDER O=S(=O)(N1C=CC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Phenylsulfonyl)indole
Smältpunkt 77°C to 79°C
Kokpunkt 192°C (3 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1286712
Formel vikt 257.31
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.