Läs mer
1-fenyltiourea, TRC
Produktkod. 30418421
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30418421 500 mg
1 options
Produktkod. 30418421 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP158131500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylthiourea
CAS 103-85-5
Molekylformel C7 H8 N2 S
Kvantitet 500 mg
Synonym Thiourea','N-phenyl- (ACI), N-Phenylthiourea (ACI), Thiourea','phenyl- (9CI), Urea','1-phenyl-2-thio- (8CI), 1-Phenyl-2-thiourea, 1-Phenylthiourea, MeSH ID: D010670, N-Phenylthiocarbamide, NSC 5779, Phenyl-2-thiourea, Phenylthiocarbamide, Phenylthiourea, PTU, U 6324, α-Phenylthiourea
InChI formel InChI=1S/C7H8N2S/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9,10)
LEDER NC(=S)Nc1ccccc1
IUPAC-namn fenyltiourea
Molekylvikt (g/mol) 152.22
Formel vikt 152.0408