Läs mer
1-Piperideine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Piperideine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N/c1-2-4-6-5-3-1/h4H,1-3,5H2 |
| Formel vikt | 83.073 |