Läs mer
1-Piperidin-2-ylacetone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Piperidin-2-ylacetone Hydrochloride |
| CAS | 5984-61-2 |
| Molekylformel | C8H15NO . HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Pelletierine Hydrochloride, Isopelletierine Hydrochloride, (±)-1-(2-Piperidinyl)-2-propanone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO.ClH/c1-7(10)6-8-4-2-3-5-9-8;/h8-9H,2-6H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(=O)CC1CCCCN1 |
| IUPAC-namn | 1-piperidin-2-ylpropan-2-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.67 |
| Formel vikt | 177.092 |