Läs mer
1-Piperidinetanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Piperidineethanol |
| CAS | 3040-44-6 |
| Molekylformel | C7 H15 N O |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h9H,1-7H2 |
| LEDER | OCCN1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 2-piperidin-1-yletanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.2 |
| Formel vikt | 129.1154 |