Läs mer
1-Piperidinetanol, TRC
Produktkod. 30419186
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419186 50 g
30410286 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30419186 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP48195050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Piperidineethanol
CAS 3040-44-6
Molekylformel C7 H15 N O
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H15NO/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h9H,1-7H2
LEDER OCCN1CCCCC1
IUPAC-namn 2-piperidin-1-yletanol
Molekylvikt (g/mol) 129.2
Formel vikt 129.1154