Läs mer
1-Piperidinepropionic acid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11976391 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11976391
Brand: Thermo Scientific Acros 440050250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26371-07-3
Molekylformel C8H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 157.21
MDL-nummer MFCD00006515
InChI-nyckel LPDGWMLCUHULJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-piperidinepropionic acid, 1-piperidinepropanoic acid, 3-piperidin-1-yl propanoic acid, unii-6l69a7vpho, piperidine-1-propionic acid, 3-1-piperidinyl propanoic acid, 3-piperidinopropanoic acid, 6l69a7vpho, piperidinepropionic acid, 3-1-piperidinyl propionic acid
PubChem CID 117782
LEDER OC(=O)CCN1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Piperidinepropionic acid
Smältpunkt 86.0°C to 88.5°C
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Brun till Vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
IUPAC-namn 3-piperidin-1-ylpropansyra
Kvantitet 25 g
Formel vikt 157.21
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Piperidinepropionic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.