Läs mer
1-Piperonylpiperazine Dihydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Produktkod. 30460961
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30460961 1 ml
1 options
Produktkod. 30460961 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1280.0801
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Piperonylpiperazine Dihydrochloride
CAS 38063-96-6
Analyt- eller komponentnamn 1-Piperonylpiperazine Dihydrochloride
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C12 H16 N2 O2 . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)piperazine Hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-, dihydrochloride (9CI), Piperazine, 1-piperonyl-, dihydrochloride (7CI), 1-Piperonylpiperazine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O2.2ClH/c1-2-11-12(16-9-15-11)7-10(1)8-14-5-3-13-4-6-14;;/h1-2,7,13H,3-6,8-9H2;2*1H
Lösningstyp Single Solution
LEDER Cl.Cl.C(N1CCNCC1)c2ccc3OCOc3c2
IUPAC-namn 1-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazine;dihydrochloride
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 293.19
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 292.0745 g/mol