Läs mer
1-Piperonylpiperazin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Piperonylpiperazine |
| CAS | 32231-06-4 |
| Molekylformel | C12 H16 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Piperonylpiperazine, 1-(1,3-Benzodioxolan-5-ylmethyl)piperazine, 1-(3,4-Methylenedioxybenzyl)piperazine, 1-(3,4-Methylenedioxyphenylmethyl)piperazine, N-(3,4-Methylenedioxybenzyl)piperazine, N-Piperonylpiperazine, N-[(1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl]piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O2/c1-2-11-12(16-9-15-11)7-10(1)8-14-5-3-13-4-6-14/h1-2,7,13H,3-6,8-9H2 |
| LEDER | C(N1CCNCC1)c2ccc3OCOc3c2 |
| IUPAC-namn | 1-(1,3-bensodioxol-5-ylmetyl)piperazin |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.27 |
| Formel vikt | 220.1212 |