Läs mer
1-Pivaloyl-2,3,5-trimethylhydroquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Pivaloyl-2,3,5-trimethylhydroquinone |
| CAS | 112109-69-0 |
| Molekylformel | C14 H20 O3 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O3/c1-8-7-11(9(2)10(3)12(8)15)17-13(16)14(4,5)6/h7,15H,1-6H3 |
| LEDER | Cc1cc(OC(=O)C(C)(C)C)c(C)c(C)c1O |
| IUPAC-namn | (4-hydroxy-2,3,5-trimethylphenyl) 2,2-dimethylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.31 |
| Formel vikt | 236.1412 |