Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Rostfritt stål Multiport GL 45 kopplingslock, röd PBT, GL 45, 1 slangkoppling
Produktkod. 15806931 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL 45
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) unitSize
15806931 GL 45 Varje
1 options
Produktkod. 15806931 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292612607
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
1, 2 eller 3 anslutningssystem för GL 45 DURAN™ flaskor.
Ett robust och motståndskraftigt slangkopplingssystem för DURAN™ GL 45 laboratorie- och mediaflaskor i många storlekar. Flasklockadaptern förenklar överföringen av vätskor i slutna och sterila system. Insticksbeslagen på insidan och utsidan av locket är lämpliga för anslutning av flexibla slangar med en innerdiameter på 8,0 mm. Det fritt roterande mittstycket i rostfritt stål gör att flaskan kan öppnas utan att man behöver koppla loss röranslutningarna. Anslutningar och mittstycke är gjorda av rostfritt stål typ 316L (1.4404/S31603). Silikontätningen och det röda GL 45 skruvlocket av PBT säkerställer en vätsketät tätning. Brett temperaturapplikationsområde (upp till 180 °C). Autoklaverbar (vid 121 °C/15 minuter). Med spårningskod.
  • Enklare fastsättning av slangar med hjälp av fasade, övre plug-in oliver
  • De en, två eller tre plug-in oliverna på insidan och utsidan av förslutningen är lämpliga för anslutning av flexibla slangar med en innerdiameter på 8,0 mm, t.ex. Sani-Tech™ Ultra (ULTRA-C-312) silikonrör
  • Det fritt roterande mittstycket i rostfritt stål gör att flaskan kan öppnas utan att koppla bort slanganslutningarna
  • Förenklad överföring av vätskor i slutna och sterila system genom adaptern för flasklock
  • Alla delar är helsvetsade för att förhindra inneslutningar och håligheter
  • Hygienisk, elektropolerad yta för effektiv rengöring och sterilisering
  • Silikontätningen och det röda GL 45 skruvlocket av PBT säkerställer en vätsketät förslutning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1-ports kontakt
För användning med (applikation) GL 32; Samling av prover från stora behållare i flaskor; Behållarlock för anslutning till laboratorieutrustning; Portaggregat för spinnerkolvar och cellodlingskärl; Autoklavering av media i flaskor
Material Rostfritt stål (316L), PBT, Silikon
Kvantitet 1 st
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Halsfinish 92 mm
Diameter (metrisk) 54 mm