Läs mer
1-propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Propanol D7 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| Formel vikt | 67.1015 |