Läs mer
1-Propanesulfonic acid, 95%
Produktkod. 10329343 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10329343 5 g Glasflaska 5g
10158180 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10329343 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 418340050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5284-66-2 | C3H8O3S | 124.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5284-66-2
Molekylformel C3H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 124.16
MDL-nummer MFCD00041889
InChI-nyckel KCXFHTAICRTXLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanesulfonic acid, propanesulfonic acid, propylsulfonic acid, propanesulfonate, propanesulphonic acid, ammonium propanesulfonate, propane-1-sulphonic acid, ncistruc1_001874, ncistruc2_000257, 1-propanesulfonic acid, technical t
PubChem CID 78938
IUPAC-namn propan-1-sulfonsyra
LEDER CCCS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Propanesulfonic acid
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 8.0°C
Färg Brun
Densitet 1.2500g/mL, 1.25
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH2SO3H
Brytningsindex 1.4380 to 1.4410
Kvantitet 5 g
Formel vikt 124.16
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.