Läs mer
1 – Propanetiol, 98 %
Produktkod. 11385707
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11385707 100 mL 100ml
11440580 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11385707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043420.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 107-03-9 | C3H8S | 76,157 g/mol
1-Propanetiol, används flitigt inom forskningsområden. Denna förening har ett brett utbud av tillämpningar inklusive cellbiologi, materialvetenskap, nanovetenskap, självmonterade monolager (SAM), nanoelektronik och kontakttryck. Det används också som en kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-03-9
Molekylformel C3H8S
Molekylvikt (g/mol) 76.157
MDL-nummer MFCD00004900
InChI-nyckel SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanethiol, propanethiol, n-propylmercaptan, propyl mercaptan, n-propyl mercaptan, n-propylthiol, 1-propylmercaptan, propylthiol, 1-mercaptopropane, 1-propyl mercaptan
PubChem CID 7848
ChEBI CHEBI:8473
IUPAC-namn propan-1-tiol
LEDER CCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Propanethiol
Smältpunkt -113 °C
Färg Färglös
Densitet 0.8410 g/mL
Kokpunkt 67 °C till 68 °C
Flampunkt −20 °C (4 °F)
Odör Stank
Linjär formel CH3CH2CH2SH
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2402
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten (1,9 g/L) vid 25 °C. Det är också lösligt i alkohol, aceton, bensen, eter och kolväten.
Formel vikt 76.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Propanethiol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Propanethiol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.