Läs mer
1-Propanethiol, 98%
Produktkod. 11440580
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440580 500 mL 500ml
11385707 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440580 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043420.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-03-9 | C3H8S | 76.157 g/mol
1-Propanetiol, används flitigt inom forskningsområden. Denna förening har ett brett utbud av tillämpningar inklusive cellbiologi, materialvetenskap, nanovetenskap, självmonterade monolager (SAM), nanoelektronik och kontakttryck. Det används också som en kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-03-9
Molekylformel C3H8S
Molekylvikt (g/mol) 76.157
MDL-nummer MFCD00004900
InChI-nyckel SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanethiol, propanethiol, n-propylmercaptan, propyl mercaptan, n-propyl mercaptan, n-propylthiol, 1-propylmercaptan, propylthiol, 1-mercaptopropane, 1-propyl mercaptan
PubChem CID 7848
ChEBI CHEBI:8473
IUPAC-namn propan-1-tiol
LEDER CCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Propanethiol
Smältpunkt -113°C
Färg Färglös
Densitet 0.8410 g/mL
Kokpunkt 67°C to 68°C
Flampunkt −20°C (4°F)
Odör Stench
Linjär formel CH3CH2CH2SH
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2402
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation It is soluble in water (1.9g/L) at 25°C. It is also soluble in alcohol,acetone,benzene,ether,hydrocarbons.
Formel vikt 76.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.