missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Propanethiol-SD, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Propanethiol-S-D |
| CAS | 64071-73-4 |
| Molekylformel | C3 D H7 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Propanethiol-d (9 CI), 1-Propanethiol-SD, 1-Propanethiol-S-D, 1-Mercapto-d-propane, 1-Propyl mercaptan-d |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i/hD |
| LEDER | [2 H]SCCC |
| IUPAC-namn | 1-deuteriosulfanylpropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 77.1668 |
| Formel vikt | 77.0409 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?