missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Propanethiol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -113°C |
| Densitet | 0.84 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 67°C to 68°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00004900 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | 1-Propanethiol, Propyl mercaptan, 1-Propanethiol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?