Läs mer
1-Propanetiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Propanethiol |
| CAS | 107-03-9 |
| Molekylformel | C3 H8 S |
| Kvantitet | 25 mL |
| Synonym | 1-Mercaptopropane, 1-Propyl mercaptan, 1-Propylthiol, Propyl mercaptan, Propylthiol, n-Propanethiol, n-Propyl mercaptan, n-Propylthiol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | CCCS |
| IUPAC-namn | propan-1-tiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 76.16 |
| Formel vikt | 76.0347 |