Läs mer
1-propanol, vattenfri, 99,9 %, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11384807
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
4 L
Produktkod. 11384807
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041842.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60.10 g/mol
Används vid tillverkning av kosmetika, hud- och hårpreparat, läkemedel, parfymer, lackformuleringar, färglösningar, frostskyddsmedel, tvättsprit, tvål, fönsterputs, aceton och andra kemikalier och produkter. Kallas även ropylalkohol;n-propan-1-ol;n-propanol;n-propylalkohol, etylkarbinol, optal, osmosol extra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71-23-8
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
MDL-nummer MFCD00002941
InChI-nyckel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-namn propan-1-ol
LEDER CCCO
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Propanol
Smältpunkt °C to 127°C
Färg Färglös
Utseende Clear liquid
Densitet 0.804 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 97°C
Kvantitet 1 L
Flampunkt 15°C (59°F)
Tändpunkt 824°C (1515°F)
Odör Alcohol-like
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.385
Analysprocentintervall 99.9%
Ångtryck 13.3 hPa (10mm Hg) at 20°C
Beilstein 1098242
Löslighetsinformation Completely soluble in water. Miscible with propylene glycol.
Formel vikt 60.1
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.