Läs mer
1-Propanol, vattenfri 99,9 %, förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
Produktkod. 11394807
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394807 4 x 1 L 4 L
11304817 250 mL 250ml
11384807 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041842.M1
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60,10 g/mol
Används vid tillverkning av kosmetika, hud- och hårpreparat, läkemedel, parfymer, lackformuleringar, färglösningar, frostskyddsmedel, tvättsprit, tvål, fönsterputs, aceton och andra kemikalier och produkter. Kallas även ropylalkohol;n-propan-1-ol;n-propanol;n-propylalkohol, etylkarbinol, optal, osmosol extra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-23-8
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
MDL-nummer MFCD00002941
InChI-nyckel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-namn propan-1-ol
LEDER CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Propanol
Smältpunkt °C till 127 °C
Färg Färglös
Utseende Klar vätska
Densitet 0.804
Kvantitet 4 x 1 L
Flampunkt 15 °C (59 °F)
Tändpunkt 824 °C (1515 °F)
Odör Alkoholliknande
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.385
Analysprocentintervall 99.9%
Ångtryck 13,3 hPa (10 mm Hg) vid 20 °C
Beilstein 1098242
Kokpunkt 97 °C
Löslighetsinformation Helt löslig i vatten. Blandbar med propylenglykol.
Formel vikt 60.1
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.