Läs mer
1-Propanol, vattenfattig, 99,9 %
Produktkod. 11354208
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354208 250 mL 250ml
11344208 1 L 1 L
11334208 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041465.AK
 Begränsad artikel
I lager
Vatten <100 ppm | CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60,10 g/mol
Solvent1-Propanol används som lösningsmedel och entrainer vid azeotropisk destillation. Det används som en prekursor för att framställa propylacetat, propylamid och propylhalogenider genom att reagera med ättiksyra, ammoniak respektive halogener. Det används aktivt som lösningsmedel i bläck för flexografiskt tryck, vilket är en teknik som används för tryck. Det tillsätts till rengöringsmedel, golvpolish och metallavfettningsvätskor och används som ett extra lösningsmedel vid tillverkning av lim. Det förbättrar torkegenskaperna hos alkydhartser, elektrolytisk utfällningsfärg och bakningsfinish inom beläggningsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-23-8
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
MDL-nummer MFCD00002941
InChI-nyckel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-namn propan-1-ol
LEDER CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Propanol
Smältpunkt -127 °C
Färg Färglös
Utseende Klar vätska
Densitet 0,804 g/cm3 vid 20 °C
Kvantitet 250 mL
Flampunkt 15 °C (59 °F)
Tändpunkt 824 °C (1515 °F)
Odör Alkoholliknande
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.385
Analysprocentintervall 99.9%
Ångtryck 13,3 hPa (10 mm Hg) vid 20 °C
Beilstein 1098242
Kokpunkt 97 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, alkoholer, ketoner, aldehyder, etrar, glykoler, aromatiska och alifatiska kolväten.
Formel vikt 60.1
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Propanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.