Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Propanol |
| Kvantitet | 500 mL |
| Flampunkt | 23,00 °C |
| Förpackning | Smal mun bärnstensfärgad glasflaska |
| Densitet | 1L = 0.80kg |
| Formel vikt | 60.1 |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ Reagens |