Läs mer
1-Propanol, CHROMASOLV™, för HPLC, ≥99,9 %, Solstice
Beskrivning
- För HPLC och organisk syntes
- Högrena, mångsidiga lösningsmedel
- Hög konsistens från parti till parti
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Propanol |
| Smältpunkt | -127 °C (litteratur) |
| Namnnotering | CHROMASOLV, ™ för HPLC, ≥99,9% |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Densitet | 0,804 g/ml vid 25 °C (lit.) |
| Kvantitet | 4 x 2.5 L |
| Flampunkt | 21 °C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | CH3CH2CH2OH |
| UN-nummer | UN1274 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1-Propanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.