Läs mer
1-Propanol, puriss. p.a., ACS-reagens, ≥99,5 % (GC), Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15623990
Change view
Kvantitet:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15623990 6 x 1 L Poly flaska Paket med 6
15613990 4 x 2.5 L Polyflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15623990 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 335386X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6085.00 SEK
    5070.08 SEK / Paket med 6
    Save 1014.92 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC)
  • Solstice har över 200 års historia av att producera kemikalier med hög renhet
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-23-8
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
MDL-nummer MFCD00002941
InChI-nyckel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-namn propan-1-ol
LEDER CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Propanol
Smältpunkt -127 °C
Färg Färglös
Densitet 0,804 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 6 x 1 L
Explosionsgräns 0.137
Flampunkt 22 °C (71,6 °F)
Tändpunkt 700 °F
Odör Alkoholliknande
Förpackning Poly flaska
Brytningsindex n20/D 1.384
Linjär formel CH3CH2CH2OH
Ångtryck 14,9 mmHg (20 °C), 10 mmHg (147 °C)
UN-nummer UN1274
Beilstein 1098242
Kokpunkt 97 °C
Löslighetsinformation Lösliga i vatten och de flesta organiska lösningsmedel
Formel vikt 60,1 g/mol
Procent renhet ≥99,5 % (GC)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-1-ol