Läs mer
1-propanol, purum,≥ 99 % (GC), Honeywell™
Produktkod. 15602520 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15602520 6 x 1 L Poly flaska Paket med 6
15692510 4 x 2.5 L Poly flaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15602520 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 241356X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
≥99% (GC), Purum
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-23-8
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
MDL-nummer MFCD00002941
InChI-nyckel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-namn propan-1-ol
LEDER CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Propanol
Smältpunkt -127°
Densitet 0.804g/mL at 25°C
Kvantitet 6 x 1 L
Explosionsgräns 0.137
Flampunkt 22°C (71.6°F)
Tändpunkt 700°F
Förpackning Poly flaska
Fysisk form Vätska
Linjär formel CH3CH2CH2OH
Ångtryck 10mmHg (147°C), 14.9mmHg (20°C)
UN-nummer UN1274
Beilstein 1098242
Kokpunkt 97°
Formel vikt 60.1g/mol
Procent renhet ≥99% (GC)
Kvalitet purum