Läs mer
1-propanol, purum, Honeywell
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
20 kg
160 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
160kg
2.5 L
20kg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Propanol |
| Densitet | 0.804g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Explosionsgräns | 0.137 |
| Flampunkt | 22°C (71.6°F) |
| Tändpunkt | 700°F |
| Linjär formel | CH3CH2CH2OH |
| Ångtryck | 10mmHg (147°C), 14.9mmHg (20°C) |
| UN-nummer | 1274 |
| Beilstein | 1098242 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1-Propanol
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: n-propanol