Läs mer
1-Propanol, purum, Solstice
Produktkod. 15682510
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
20 kg
160 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
160kg
2.5 L
20kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15682510 20 kg 20kg
15662510 1 L 1 L
15672510 2.5 L 2.5 L
15652510 160 kg 160kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15682510 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 2413520KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6940.00 SEK
    5783.12 SEK / 20kg
    Save 1156.88 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 71-23-8
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
MDL-nummer MFCD00002941
InChI-nyckel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-namn propan-1-ol
LEDER CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Propanol
Densitet 0,804 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 20 kg
Explosionsgräns 0.137
Flampunkt 22 °C (71,6 °F)
Tändpunkt 700 °F
Linjär formel CH3CH2CH2OH
Ångtryck 10 mmHg (147 °C), 14,9 mmHg (20 °C)
UN-nummer 1274
Beilstein 1098242
Formel vikt 60,1 g/mol
Procent renhet ≥99 % (GC)
Kvalitet purum