Läs mer
1-Propanol, specificerat enligt Ph.Eur:s krav.
Produktkod. 12055380 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12055380 2.5 L Glasflaska 2.5 L
12045380 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12055380 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446270025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.00 SEK
    1724.83 SEK / 2.5 L
    Save 155.17 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-23-8
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
MDL-nummer MFCD00002941
InChI-nyckel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-namn propan-1-ol
LEDER CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Propanol
Aciditet Klarar testet
Abs. 0,01 max vid 310 nm, 0,02 max vid 290 nm, 0,03 max vid 270 nm, 0,1 max vid 250 nm, 0,3 max vid 230 nm
Smältpunkt -127,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8000g/mL, 0.8
Kokpunkt 97,0 °C
Flampunkt 15 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH2OH
Brytningsindex 1,3840 till 1,3860
Kvantitet 2.5 L
Merck Index 15,7955
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: blandbar med alkohol och eter, löslig i många organiska lösningsmedel
Viskositet 2,2 mPa (20 °C)
Formel vikt 60.1
Procent renhet ≥99,7 % (GC)
Relaterade ämnen 0,3 (totala föroreningar) max
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Propanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.