Läs mer
1-Propanol, för spektroskopi ACS
Produktkod. 10686250 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10686250 1 L Glasflaska 1 L
10646630 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10686250 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00 SEK
    757.81 SEK / 1 L
    Save 27.19 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-23-8
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
MDL-nummer MFCD00002941
InChI-nyckel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-namn propan-1-ol
LEDER CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Propanol
Namnnotering För spektroskopi
Smältpunkt -127,0 °C
Densitet 0.8000g/mL, 0.8
Kokpunkt 97,0 °C
Flampunkt 15 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH2OH
Brytningsindex 1,3840 till 1,3860
Kvantitet 1 L
Rester efter avdunstning 0,001% max.
Merck Index 15,7955
Löslighetsinformation Klar, färglös
Viskositet 2,2 mPa (20 °C)
Formel vikt 60.1
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Spektroskopi ACS
Titrerbar syra 0,0004 meq/g
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.