missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Propionyl-Lysergic Acid Diethylamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Propionyl-lysergic Acid Diethylamide |
| CAS | 2349358-81-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C23 H29 N3 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-Propionyl-lysergic acid diethylamide, (8β)-9,10-Didehydro-N,N-diethyl-6-methyl-1-(1-oxopropyl)ergoline-8-carboxamide, 1P-LSD, 1-Propionyl Lysergide, Ergoline-8-carboxamide','9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methyl-1-(1-oxopropyl)-','(8β)-, 1-Propionyl-LSD, (6aR,9R)-N,N-Diethyl-7-methyl-4-propionyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29N3O2/c1-5-21(27)26-14-15-12-20-18(17-9-8-10-19(26)22(15)17)11-16(13-24(20)4)23(28)25(6-2)7-3/h8-11,14,16,20H,5-7,12-13H2,1-4H3/t16-,20-/m1/s1 |
| LEDER | CCN(CC)C(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2Cc3cn(C(=O)CC)c4cccc(C2=C1)c34 |
| IUPAC-namn | (6aR,9R)-N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.4953 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?