missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Propionyl-Lysergic Acid Diethylamide, TRC

Produktkod. 30417497
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417497 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30417497 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7370002.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Propionyl-lysergic Acid Diethylamide
CAS 2349358-81-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C23 H29 N3 O2
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 1-Propionyl-lysergic acid diethylamide, (8β)-9,10-Didehydro-N,N-diethyl-6-methyl-1-(1-oxopropyl)ergoline-8-carboxamide, 1P-LSD, 1-Propionyl Lysergide, Ergoline-8-carboxamide','9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methyl-1-(1-oxopropyl)-','(8β)-, 1-Propionyl-LSD, (6aR,9R)-N,N-Diethyl-7-methyl-4-propionyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C23H29N3O2/c1-5-21(27)26-14-15-12-20-18(17-9-8-10-19(26)22(15)17)11-16(13-24(20)4)23(28)25(6-2)7-3/h8-11,14,16,20H,5-7,12-13H2,1-4H3/t16-,20-/m1/s1
LEDER CCN(CC)C(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2Cc3cn(C(=O)CC)c4cccc(C2=C1)c34
IUPAC-namn (6aR,9R)-N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 379.4953
Formel vikt 379.226
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.