Läs mer
1-Propionylimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Propionylimidazole |
| CAS | 4122-52-5 |
| Molekylformel | C6H8N2O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-(1-Oxopropyl)-1H-imidazole, 1-(1H-Imidazol-1-yl)-1-propanone, 1-Propionylimidazole, N-Propionylimidazole, Propionylimidazolide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O/c1-2-6(9)8-4-3-7-5-8/h3-5H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCC(=O)n1ccnc1 |
| IUPAC-namn | 1-imidazol-1-ylpropan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.14 |
| Formel vikt | 124.0637 |