Läs mer
(1-Propionylpiperidin-4-yl)methyl methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Propionylpiperidin-4-yl)methyl methanesulfonate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO4S/c1-3-10(12)11-6-4-9(5-7-11)8-15-16(2,13)14/h9H,3-8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 249.1035 |