Läs mer
1-propionylpyren, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15107442 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15107442 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 15107442 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449320010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Propionylpyrene
CAS 500004-32-0
Smältpunkt 80,0 °C till 82,0 °C
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C19H14O
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
InChI-nyckel COIWAOXGROSMQJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC(=O)C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1
IUPAC-namn 1-pyren-1-ylpropan-1-on
Molekylvikt (g/mol) 258.31
PubChem CID 232861
Formel vikt 258.31
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.