missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Propyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, Mikromol™
Beskrivning
1-Propyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Propyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine |
| CAS | 853792-81-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Propyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H14 N4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, 1-propyl-, 1-Propyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, Desmethyl-N-propyl Imiquimod, Imiquimod Related Compound D |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N4/c1-2-7-17-8-15-11-12(17)9-5-3-4-6-10(9)16-13(11)14/h3-6,8H,2,7H2,1H3,(H2,14,16) |
| LEDER | CCCn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12 |
| IUPAC-namn | 1-propylimidazo[4,5-c]quinolin-4-amine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?