Läs mer
1-propyl-lh-pyrazol-4-borsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10012124
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10012124 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10012124 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00019DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Propyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 827614-69-7
CAS Min % 97.0
Densitet 0.9960g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H21BN2O2
MDL-nummer MFCD05663871
Kvantitet 1 g
Synonym 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-propyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-propyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-propylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole, 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-propyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-propyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-propyl-1h-pyrazole
InChI-nyckel BKLGYJWLZWMIDO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC-namn 1-propyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol
Molekylvikt (g/mol) 236.12
PubChem CID 2760487
Formel vikt 236.12
Procent renhet 97%