Läs mer
1-Propylisotiocyanat, 97 %
Produktkod. 11491838
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491838 5 g 5g
11401848 25 g 25g
11411848 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14499.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.33 SEK
    525.65 SEK / 5g
    Save 59.68 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 628-30-8 | C4H7NS | 101,167 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-30-8
Molekylformel C4H7NS
Molekylvikt (g/mol) 101.167
MDL-nummer MFCD00004823
InChI-nyckel KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl isothiocyanate, propylisothiocyanate, propane, 1-isothiocyanato, n-propyl isothiocyanate, isothiocyanic acid propyl ester, isothiocyanic acid, propyl ester, isothiocyanic acid n-propyl ester, 1-propyl isothiocyanate, propanisothiocyanate, 1-isothiocyanatopropan
PubChem CID 69403
IUPAC-namn 1-isotiocyanatopropan
LEDER CCCN=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Propyl isothiocyanate
Densitet 0.977
Kokpunkt 152 °C till 154 °C
Flampunkt 46 °C (114 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.504
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1740199
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 101.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.