Läs mer
(1-Propyl)triphenylfosfoniumbromid, 99 %
Produktkod. 11409833
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409833 50 g 50g
11419833 250 g 250g
11499823 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409833 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12968.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6228-47-3 | C21H22BrP | 385,29 g/mol
Det används som en katalysator för karboxylering av styrenoxid och som en reaktant involverad i epoxidation av arylalkener, borering av allyliska epoxider, Wittig-reaktioner, selektiv dimerisering avα -olefiner och syntes av indoler. Det har också visat sig vara en del av fosfoniumsalter, med antiviral aktivitet mot influensavirus A.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en katalysator för karboxylering av styrenoxid och som en reaktant involverad i epoxidation av arylalkener, borering av allyliska epoxider, Wittig-reaktioner, selektiv dimerisering avα -olefiner och syntes av indoler. Det har också visat sig vara en del av fosfoniumsalter, med antiviral aktivitet mot influensavirus A.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, fukt och vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6228-47-3
Molekylformel C21H22BrP
Molekylvikt (g/mol) 385.29
MDL-nummer MFCD00011843
InChI-nyckel XMQSELBBYSAURN-UHFFFAOYSA-M
Synonym propyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl propyl phosphonium bromide, 1-propyl triphenylphosphonium bromide, n-propyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl propyl phosphanium bromide, n-propyl triphenylphosphonium bromide, propyl triphenyl phosphonium chloride, acmc-1bff2, propyltriphenylphosphoniumbromide
PubChem CID 80374
IUPAC-namn trifenyl(propyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].CCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Propyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 236°C to 240°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 3599726
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 385.29
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1-Propyl)triphenylphosphonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenylpropylphosphonium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.