Läs mer
1-Propylamin, 98 %
Produktkod. 11434693
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434693 500 mL 500ml
11444693 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434693 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11606.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-10-8 | C3H9N | 59,112 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområde
1-Propylamin används i kemisk analys och för att tillverka andra kemikalier, som används som lösningsmedel i organisk syntes. Och det används som efterbehandlingsmedel för läkemedel, färger, gummi, fiber, textil och harts. Dessutom kan den användas som petroleumtillsats och konserveringsmedel.
Löslighet Blandbar
med vatten, alkohol, eter
Anmärkningar
Blandbar med vatten, alkohol, eter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-10-8
Molekylformel C3H9N
Molekylvikt (g/mol) 59.112
MDL-nummer MFCD00008205
InChI-nyckel WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
PubChem CID 7852
ChEBI CHEBI:39870
IUPAC-namn propan-1-amin
LEDER CCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Propylamine
Smältpunkt -83°C
Densitet 0.719
pH 12.6
Kokpunkt 48°C to 49°C
Flampunkt −12°C (10°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.389
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1277
Beilstein 1098243
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,7843
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol,ether
Formel vikt 59.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.