Läs mer
1-propylamin, 99+%
Produktkod. 11368068
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368068 1 L 1 L
11358068 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036635.K2
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 107-10-8 | C3H9N | 59,112 g/mol
1-Propylamin används i kemisk analys och för att göra andra kemikalier. Det används som efterbehandlingsmedel för läkemedel, färger, gummi, fiber, textil och harts. Det kan också användas som petroleumtillsats och konserveringsmedel. Det används vid tillverkning av fiber och teknisk plast.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-10-8
Molekylformel C3H9N
Molekylvikt (g/mol) 59.112
MDL-nummer MFCD00008205
InChI-nyckel WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
PubChem CID 7852
ChEBI CHEBI:39870
IUPAC-namn propan-1-amin
LEDER CCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Propylamine
Smältpunkt -83 °C
Färg Färglös
Densitet 0.719 g/mL
pH 12.6
Kokpunkt 48 °C till 49 °C
Flampunkt -12 °C (10 °F)
Analysprocentintervall >99+%
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.389
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1277
Beilstein 1098243
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,7843
Löslighetsinformation Helt blandbar med vatten. Mycket löslig i etanol och aceton, löslig i bensen och kloroform och lätt löslig i koltetraklorid.
Formel vikt 59.11
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.