missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Propylamine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Propylamine-d3 |
| CAS | 24300-22-9 |
| Molekylformel | C3 D3 H6 N |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Propan-3,3,3-d3-amine (9CI), Propyl-3,3,3-d3-amine (7CI','8CI), n-Propyl-3,3,3-d3-amine, 1-Propylamine-d3, Propylamine-D3 (propyl-3,3,3-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])CCN |
| IUPAC-namn | 3,3,3-trideuteriopropan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 62.129 |
| Formel vikt | 62.092 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?