Läs mer
1-Propylamin, TRC
Produktkod. 30422256
Change view
Kvantitet:
100 mL
Produktkod. Kvantitet
30422256 100 mL
1 options
Produktkod. 30422256 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP833700100ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Propylamine
CAS 107-10-8
Molekylformel C3 H9 N
Kvantitet 100 mL
Synonym 1-Propanamine, Propylamine (8CI), (n-Propan-1-yl)amine, 1-Aminopropane, 1-Propylamine, 3-Aminopropane, Mono-n-propylamine, Monopropylamine, NSC 7490, Propan-1-amine, Propan-1-ylamine, n-Propylamine
InChI formel InChI=1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
LEDER CCCN
IUPAC-namn Propan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 59.11
Formel vikt 59.0735