Läs mer
1-Propylamin, TRC
Produktkod. 30414143
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30414143 50 mL
30409294 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30414143 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP83370050ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Propylamine
CAS 107-10-8
Molekylformel C3 H9 N
Kvantitet 50 mL
Synonym 1-Propanamine, Propylamine (8CI), (n-Propan-1-yl)amine, 1-Aminopropane, 1-Propylamine, 3-Aminopropane, Mono-n-propylamine, Monopropylamine, NSC 7490, Propan-1-amine, Propan-1-ylamine, n-Propylamine
InChI formel InChI=1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
LEDER CCCN
IUPAC-namn Propan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 59.11
Formel vikt 59.0735