Läs mer
1-propylboronsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364346
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364346 1 g 1g
11374346 5 g 5g
11384346 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11364346 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19965.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17745-45-8 | C3H9BO2 | 87.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17745-45-8
Molekylformel C3H9BO2
Molekylvikt (g/mol) 87.91
MDL-nummer MFCD01074564
InChI-nyckel JAQOMSTTXPGKTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propylboronic acid, 1-propaneboronic acid, propaneboronic acid, boronic acid, propyl, 1-propylboronic acid, 1-propaneboronic, n-propylboronc acd, propyl boronic acid, pubchem6019
PubChem CID 351065
IUPAC-namn propylboronsyra
LEDER CCCB(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Propylboronic acid
Smältpunkt 105°C to 107°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1731884
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Formel vikt 87.91
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.