Läs mer
1-Propylpiperazine Dihydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Propylpiperazine Dihydrobromide |
| CAS | 64262-23-3 |
| Molekylformel | C7H16N2 . 2HBr |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Piperazine Impurity 17 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2.2BrH/c1-2-5-9-6-3-8-4-7-9;;/h8H,2-7H2,1H3;2*1H |
| LEDER | Br.Br.CCCN1CCNCC1 |
| IUPAC-namn | 1-propylpiperazine;dihydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.03 |
| Formel vikt | 287.9837 |