Läs mer
1-Propylpyridinium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Propylpyridinium Chloride |
| CAS | 23271-47-8 |
| Molekylformel | C8 H12 N . Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N.ClH/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].CCC[n+]1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1-propylpyridin-1-ium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.641 |
| Formel vikt | 157.066 |