Läs mer
1-Propynylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Produktkod. p-4812632 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10396724 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10796275 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10396724 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426071000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16466-97-0 | C3H3BrMg | 143.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16466-97-0 , 109-99-9
Molekylformel C3H3BrMg
Molekylvikt (g/mol) 143.27
MDL-nummer MFCD00216588
InChI-nyckel YVJBCTFVENNIOV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-propynylmagnesium bromide, 1-propynyl magnesium bromide, bromo prop-1-yn-1-yl magnesium, 1-propynylmagnesium bromide solution, propynylmagnesiumbromide, propynyl magnesium bromide, prop-1-ynylmagnesium bromide, prop-1-inyl magnesium bromide, prop-1-ynyl-magnesium bromide, propyn-1-yl magnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 3608069
IUPAC-namn magnesium; prop-1-yn; bromid
LEDER CC#C[Mg]Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Propynylmagnesium bromide
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Kokpunkt 65.0°C to 67.0°C
Flampunkt −1°C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 143.26
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Propynylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.