Läs mer
1-Propynyltri-n-butyltin, 96 %
Produktkod. 11379036
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11379036 5 g 5g
11369036 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20201.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 64099-82-7 | C15H30Sn | 329,115 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64099-82-7
Molekylformel C15H30Sn
Molekylvikt (g/mol) 329.115
MDL-nummer MFCD01863650
InChI-nyckel KCQJLTOSSVXOCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl 1-propynyl tin, tributyl prop-1-yn-1-yl stannane, tributyl prop-1-ynyl stannane, tributylpropynylstannane, 1-propynyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-1-propynyl, tributyl-1-propyn-1-ylstannane, tributyl-prop-1-ynyl-stannane, propynyltributyltin;, ch3ccsnbu3
PubChem CID 2733165
IUPAC-namn tributyl(prop-1-ynyl)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Propynyltri-n-butyltin
Densitet 1.082
Kokpunkt 277 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Linjär formel H3CC≡CSn[(CH2)3CH3]3
Brytningsindex 1.483
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2788
Formel vikt 329.12
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.