Läs mer
1-(Pyren-1-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-(Pyren-1-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione |
| CAS | 42189-56-0 |
| Molekylformel | C20H11NO2 |
| MDL-nummer | MFCD00049301 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=C(N1C2=C(C3=C45)C=CC5=CC=CC4=CC=C3C=C2)C=CC1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.31 |
| Procent renhet | 98% |