Läs mer
1-Pyrenebutylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Pyrenebutylamine |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19N/c21-13-2-1-4-14-7-8-17-10-9-15-5-3-6-16-11-12-18(14)20(17)19(15)16/h3,5-12H,1-2,4,13,21H2 |
| Formel vikt | 273.1517 |